Capronsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Hexansäure
OR6007-100G OR6007-500G OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA 69.6 EUR
APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G APOSOR6007-25G
Capronsäure 99%
Capronsäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 202…203 °C
Schmelzpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004421
CAS-Nummer: 142-62-1