6-Isochinolinboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60071-1G
OR60071-250MG
APOSOR60071-1GEA
236
EUR
APOSOR60071-1G
APOSOR60071-250MG
6-Isochinolinboronsäure 95%
6-Isoquinolineboronic acid
Formel:
C₉H₈BNO₂ Molecular Weight: 172.98 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697418 CAS-Nummer: 899438-92-7 |