2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Bromomethyl)picolinonitrile, 5-(Bromomethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR60075-1G OR60075-5G
APOSOR60075-1GEA 282 EUR
APOSOR60075-1G APOSOR60075-5G
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037857
CAS-Nummer: 308846-06-2