6-Amino-1-indanone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Aminoindan-1-one, 6-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR60076-1G OR60076-250MG
APOSOR60076-1GEA 29 EUR
APOSOR60076-1G APOSOR60076-250MG
6-Amino-1-indanone
6-Amino-1-indanone
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100747
CAS-Nummer: 69975-65-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III