2-Methylisonicotinsäure, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
OR60082-1G
OR60082-250MG
OR60082-5G
APOSOR60082-1GEA
21.9
EUR
APOSOR60082-1G
APOSOR60082-250MG
APOSOR60082-5G
2-Methylisonicotinsäure, technische Qualität
2-Methylisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.14 g/mol Schmelzpunkt: 295…300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00513435 CAS-Nummer: 4021-11-8 |