4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-4-anisaldehyde
OR60083-25G
APOSOR60083-25GEA
78.3
EUR
APOSOR60083-25G
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol Siedepunkt: 80…85 °C/1mmHg Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003375 CAS-Nummer: 32723-67-4 EINECS: 251-177-8 |