2-Formyl-3-picolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
OR60091-1G
OR60091-5G
APOSOR60091-1GEA
21.9
EUR
APOSOR60091-1G
APOSOR60091-5G
2-Formyl-3-picolin 96%
2-Formyl-3-picolin
Formel:
C₇H₇NO Molecular Weight: 121,14 g/mol Siedepunkt: 84 °C/12,8mmHg Schmelzpunkt: 8 °C Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02181144 CAS-Nummer: 55589-47-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...