(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
OR60096-1G OR60096-250MG
APOSOR60096-1GEA 314 EUR
APOSOR60096-1G APOSOR60096-250MG
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Formel: C₆H₁₀N₄
Molecular Weight: 138.170 g/mol
Schmelzpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691190
CAS-Nummer: 923156-44-9