N-Boc-L-valin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR60097-100G OR60097-500G
APOSOR60097-100GEA 0 EUR
APOSOR60097-100G APOSOR60097-500G
N-Boc-L-valin 97%
N-Boc-L-valin
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065605
CAS-Nummer: 13734-41-3