1H-Indazol-5-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60111-1G
OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA
56.7
EUR
APOSOR60111-1G
APOSOR60111-250MG
1H-Indazol-5-boronsäure
1H-Indazole-5-boronic acid
Formel:
C₇H₇BN₂O₂ Molecular Weight: 161,9537 g/mol Schmelzpunkt: 175…180 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06739151 CAS-Nummer: 338454-14-1 |