1H-Indazol-6-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Indazol-6-ylboronic acid, 6-Indazolyboronic acid, 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid
OR60112-1G OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA 50.9 EUR
APOSOR60112-1G APOSOR60112-5G
1H-Indazol-6-boronsäure
1H-Indazole-6-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Molecular Weight: 161.9500 g/mol
Schmelzpunkt: 180…184 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04972419
CAS-Nummer: 885068-10-0