Methyl-3-iod-1H-indazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
OR60119-1G
OR60119-100MG
APOSOR60119-1GEA
87.3
EUR
APOSOR60119-1G
APOSOR60119-100MG
Methyl-3-iod-1H-indazol-4-carboxylat
Methyl-3-iod-1H-indazol-4-carboxylat
Formel:
C₉H₇IN₂O₂ Molecular Weight: 302.0686 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781588 CAS-Nummer: 885521-54-0 |