p-Kresol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxy-4-methylbenzol, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluol
OR6012-1KG OR6012-5KG OR6012-25G OR6012-250G
APOSOR6012-1KGEA 87 EUR
APOSOR6012-1KG APOSOR6012-5KG APOSOR6012-25G APOSOR6012-250G
p-Kresol 99%
p-Kresol
Formel: C₇H₈O
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 202 °C
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002376
CAS-Nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1+8,II