1-Hydroxy-2-naphthoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäure, 1-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäure

OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 24.8 EUR
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
1-Hydroxy-2-naphthoesäure
1-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
Molecular Weight: 188,18 g/mol
Schmelzpunkt: 195…200 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003960
CAS-Nummer: 86-48-6
EINECS: 201-674-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR