4-Methylpyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR60135-1G OR60135-250MG OR60135-500MG
APOSOR60135-1GEA 393 EUR
APOSOR60135-1G APOSOR60135-250MG APOSOR60135-500MG
4-Methylpyridine-2-carboxamide
4-Methylpyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062672
CAS-Nummer: 54089-04-2