3-Brom-2-cyan-5-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60144-1G OR60144-10G OR60144-5G
APOSOR60144-1GEA 168 EUR
APOSOR60144-1G APOSOR60144-10G APOSOR60144-5G
3-Brom-2-cyan-5-methylpyridin 95%
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,0320 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16988815
CAS-Nummer: 474824-78-7