3-Brom-5-methylpicolinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carboxylic acid
OR60145-1G OR60145-5G OR60145-10G
APOSOR60145-1GEA 71.2 EUR
APOSOR60145-1G APOSOR60145-5G APOSOR60145-10G
3-Brom-5-methylpicolinsäure 97%
3-Brom-5-methylpicolinsäure
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216.0320 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17214206
CAS-Nummer: 1211515-68-2