4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
OR60148-1G
OR60148-5G
APOSOR60148-1GEA
217
EUR
APOSOR60148-1G
APOSOR60148-5G
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel:
C₅H₉N₃ Molecular Weight: 111,148 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06797570 CAS-Nummer: 43024-15-3 |