5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR60155-5G OR60155-10G
APOSOR60155-5GEA 277 EUR
APOSOR60155-5G APOSOR60155-10G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrClNO
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234976
CAS-Nummer: 286947-03-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III