Methyl-6-chlor-3-methylpicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA 55.1 EUR
APOSOR60156-1G APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chlor-3-methylpicolinat
Methyl-6-chlor-3-methylpicolinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185.6076 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12756112
CAS-Nummer: 878207-92-2