Isochinolin-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formylisoquinoline, Isoquinoline-4-carboxaldehyde
OR60160-1G
OR60160-5G
APOSOR60160-1GEA
56.7
EUR
APOSOR60160-1G
APOSOR60160-5G
Isochinolin-4-carbaldehyd
Isochinolin-4-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO Molecular Weight: 157.17 g/mol Schmelzpunkt: 101…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00829440 CAS-Nummer: 22960-16-3 |