4-Isoxazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Isoxazole-4-carboxylic acid
OR60164-5G
APOSOR60164-5GEA 163 EUR
APOSOR60164-5G
4-Isoxazolcarbonsäure 98%
4-Isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
Molecular Weight: 113,0715 g/mol
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738806
CAS-Nummer: 6436-62-0