Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
OR60168-5G
APOSOR60168-5GEA
197
EUR
APOSOR60168-5G
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₉NO₃ Molecular Weight: 155,15 g/mol Siedepunkt: 210 °C/760mmHg Schmelzpunkt: 24…25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367959 CAS-Nummer: 10200-43-8 |