trans-4-Decenal

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (E)-4-Decenal

OR6017-5G OR6017-1G
APOSOR6017-5GEA 50.9 EUR
APOSOR6017-5G APOSOR6017-1G
trans-4-Decenal
trans-4-Decenal
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/4mmHg
Dichte: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065447
CAS-Nummer: 65405-70-1
EINECS: 265-741-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR