4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR60174-1G OR60174-250MG OR60174-500MG
APOSOR60174-1GEA 445 EUR
APOSOR60174-1G APOSOR60174-250MG APOSOR60174-500MG
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Formel: C₁₂H₂₀N₂S
Molecular Weight: 224,37 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09891552
CAS-Nummer: 107507-50-6