2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60175-1G OR60175-250MG OR60175-500MG OR60175-5G
APOSOR60175-1GEA 91.5 EUR
APOSOR60175-1G APOSOR60175-250MG APOSOR60175-500MG APOSOR60175-5G
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 117 °C
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16622267
CAS-Nummer: 4359-46-0
EINECS: 224-435-2
UN: 1993
ADR: 3,III