1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Acetyltetrahydropyran
OR60176-1G
OR60176-25G
OR60176-5G
APOSOR60176-1GEA
21.9
EUR
APOSOR60176-1G
APOSOR60176-25G
APOSOR60176-5G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 97%
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128.17 g/mol Siedepunkt: 90…94 °C/15mmHg Dichte: 1.024 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08704647 CAS-Nummer: 137052-08-5 |