(4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4S)-(-)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
OR60184-25G
APOSOR60184-25GEA 143 EUR
APOSOR60184-25G
(4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101,105 g/mol
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00273370
CAS-Nummer: 68108-18-9