Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR60193-25G
OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA
72.5
EUR
APOSOR60193-25G
APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Formel:
C₅H₄N₂ Molecular Weight: 92.101 g/mol Siedepunkt: 92…94 °C/2mmHg Dichte: 1.086 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00234061 CAS-Nummer: 4513-94-4 UN: 3276 ADR: 6.1 III |