2,3-Dimethylpyrazin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6020-10G
OR6020-250G
OR6020-50G
APOSOR6020-10GEA
46.6
EUR
APOSOR6020-10G
APOSOR6020-250G
APOSOR6020-50G
2,3-Dimethylpyrazin 99%
2,3-Dimethylpyrazine
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 156 °C Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1,022 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006144 CAS-Nummer: 5910-89-4 EINECS: 227-630-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...