1-Phenylcyclopropanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60203-1G OR60203-5G
APOSOR60203-1GEA 0 EUR
APOSOR60203-1G APOSOR60203-5G
1-Phenylcyclopropanamine hydrochloride 95%
1-Phenylcyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07995722
CAS-Nummer: 73930-39-9