3-Oxetanol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR60206-1G OR60206-5G OR60206-25G
APOSOR60206-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60206-1G APOSOR60206-5G APOSOR60206-25G
3-Oxetanol 95%
Oxetan-3-ol
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 67…70 °C/8mmHg
Dichte: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09056790
CAS-Nummer: 7748-36-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR