N,N′-1,3-Phenylendimaleimid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR60208-100G OR60208-25G OR60208-500G
APOSOR60208-100GEA 26.1 EUR
APOSOR60208-100G APOSOR60208-25G APOSOR60208-500G
N,N′-1,3-Phenylendimaleimid 95%
N,N′-1,3-Phenylendimaleimid
Formel: C₁₄H₈N₂O₄
Schmelzpunkt: 198…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022569
CAS-Nummer: 3006-93-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II