4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60209-1G OR60209-5G
APOSOR60209-1GEA 161 EUR
APOSOR60209-1G APOSOR60209-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₃BrN₂O
Molecular Weight: 174.99 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00831607
CAS-Nummer: 287917-97-9