7-Bromo-1-heptene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60221-100G OR60221-25G OR60221-5G
APOSOR60221-100GEA 166 EUR
APOSOR60221-100G APOSOR60221-25G APOSOR60221-5G
7-Bromo-1-heptene 98%
7-Bromo-1-heptene
Formel: C₇H₁₃Br
Molecular Weight: 177,085 g/mol
Siedepunkt: 27 °C/1mmHg
Dichte: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631137
CAS-Nummer: 4117-09-3
UN: 1993
ADR: 3,III