8-Brom-1-octen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60222-25G OR60222-5G
APOSOR60222-25GEA 118 EUR
APOSOR60222-25G APOSOR60222-5G
8-Brom-1-octen 98%
8-Brom-1-octen
Formel: C₈H₁₅Br
Molecular Weight: 191,11 g/mol
Siedepunkt: 92 °C/24mmHg
Dichte: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000275
CAS-Nummer: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4