9-Bromo-1-nonene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60223-25G
OR60223-5G
OR60223-100G
APOSOR60223-25GEA
120
EUR
APOSOR60223-25G
APOSOR60223-5G
APOSOR60223-100G
9-Bromo-1-nonene 97%
9-Bromo-1-nonene
Formel:
C₉H₁₇Br Molecular Weight: 205,139 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037826 CAS-Nummer: 89359-54-6 |