2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
OR60236-1G
APOSOR60236-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60236-1G
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Formel: C₄H₅ClN₄
Molecular Weight: 144,56 g/mol
Schmelzpunkt: 136…139 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09049072
CAS-Nummer: 63286-29-3