2-[4-(Brommethyl)phenyl]propansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR60242-100G OR60242-25G
APOSOR60242-100GEA 444 EUR
APOSOR60242-100G APOSOR60242-25G
2-[4-(Brommethyl)phenyl]propansäure 97%
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093445
CAS-Nummer: 111128-12-2
UN: 1759
ADR: 8,II