N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-N,N-dimethylaniline

OR60254-1G OR60254-25G OR60254-5G
APOSOR60254-1GEA 79.9 EUR
APOSOR60254-1G APOSOR60254-25G APOSOR60254-5G
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,1943 g/mol
Siedepunkt: 223 °C
Dichte: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01706706
CAS-Nummer: 2836-03-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR