2-Amino-1,3-propandiol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-1,3-dihydroxypropan, Serinol
OR60269-100G
OR60269-500G
OR60269-1KG
APOSOR60269-100GEA
26.1
EUR
APOSOR60269-100G
APOSOR60269-500G
APOSOR60269-1KG
2-Amino-1,3-propandiol 96%
2-Amino-1,3-propanediol
Formel:
C₃H₉NO₂ Molecular Weight: 91.11 g/mol Siedepunkt: 267 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051487 CAS-Nummer: 534-03-2 UN: 3259 ADR: 8 III |