(4-Chlorphenoxy)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 92.8 EUR
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorphenoxy)acetonitril 97%
(4-Chlorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₆ClNO
Siedepunkt: 149…150 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031535
CAS-Nummer: 3598-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III