Farnesol (Isomerengemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
OR6039-100G
APOSOR6039-100GEA 106 EUR
APOSOR6039-100G
Farnesol (Isomerengemisch) 95%
Farnesol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₅H₂₆O
Molecular Weight: 222,37 g/mol
Siedepunkt: 149 °C/4mmHg
Dichte: 0,886 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002918
CAS-Nummer: 4602-84-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III