(1-Amino-2-chlorethyliden)malononitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6053-10G OR6053-1G OR6053-5G
APOSOR6053-10GEA 708 EUR
APOSOR6053-10G APOSOR6053-1G APOSOR6053-5G
(1-Amino-2-chlorethyliden)malononitril 95%
(1-Amino-2-chlorethyliden)malononitril
Formel: C₅H₄ClN₃
Schmelzpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 118645-77-5