2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6064-1G OR6064-500MG
APOSOR6064-1GEA 323 EUR
APOSOR6064-1G APOSOR6064-500MG
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitril 95%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitril
Formel: C₂₁H₁₅NO
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231979
CAS-Nummer: 338791-77-8