1-(2-Bromethoxy)-2,4-dichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: beta-Bromo-2,4-dichlorophenetole
OR6066-10G OR6066-1G OR6066-5G
APOSOR6066-10GEA 288 EUR
APOSOR6066-10G APOSOR6066-1G APOSOR6066-5G
1-(2-Bromethoxy)-2,4-dichlorbenzol
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Formel: C₈H₇BrCl₂O
Molecular Weight: 269.95 g/mol
Siedepunkt: 120…130 °C/0.4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043464
CAS-Nummer: 6954-77-4