5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-Bromo-1-methyl-2-oxindole
OR6071-1G
APOSOR6071-1GEA 34.8 EUR
APOSOR6071-1G
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formel: C₉H₈BrNO
Molecular Weight: 226,08 g/mol
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464061
CAS-Nummer: 20870-90-0