(4-Bromphenyl)methansulfonsäurechlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromobenzylsulphonyl chloride
OR6075-1G
OR6075-500MG
OR6075-5G
APOSOR6075-1GEA
52.2
EUR
APOSOR6075-1G
APOSOR6075-500MG
APOSOR6075-5G
(4-Bromphenyl)methansulfonsäurechlorid 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆BrClO₂S Molecular Weight: 269.5433 g/mol Schmelzpunkt: 117…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973454 CAS-Nummer: 53531-69-4 UN: 3261 ADR: 8 II |