4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6085-1G OR6085-5G
APOSOR6085-1GEA 141 EUR
APOSOR6085-1G APOSOR6085-5G
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₉N₃
Molecular Weight: 183,214 g/mol
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 122957-50-0