Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6086-1G OR6086-5G
APOSOR6086-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6086-1G APOSOR6086-5G
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Formel: C₆H₉NS
Molecular Weight: 127.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025909
CAS-Nummer: 195503-40-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III